Learn More
5-Fluor-2,4-Dichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366789 5 g 5 Gramm
11356789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26288.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2927-71-1 | C4HCl2FN2 | 166.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2927-71-1
Summenformel C4HCl2FN2
Molekulargewicht (g/mol) 166.96
MDL-Nummer MFCD00233551
InChI-Schlüssel WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
PubChem CID 250705
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
SMILES FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Siedepunkt 80°C (16 mmHg)
Flammpunkt 106°C (223°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 166.97
Reinheit (%) 98%