Learn More
5-Fluor-2,4-Dichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356789
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356789 1 g 1 Gramm
11366789 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26288.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2927-71-1 | C4HCl2FN2 | 166.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2927-71-1
Summenformel C4HCl2FN2
Molekulargewicht (g/mol) 166.96
MDL-Nummer MFCD00233551
InChI-Schlüssel WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
PubChem CID 250705
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin
SMILES FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Siedepunkt 80°C (16 mmHg)
Flammpunkt 106°C (223°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 166.97
Reinheit (%) 98%