Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5'-Ethynyl-2'-Deoxyuridin
Artikelnummer. 17291222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17291222 1 g 1 Gramm
17201232 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291222 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466380010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
252.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Molekulargewicht 252,23
Produkttyp 5 '-Ethynyl-2 '-Desoxyuridin
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in DMSO, Methanol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5'-Ethynyl-2'-deoxyuridine