missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-Furanon (Mischung von Isomeren) ( >80 %), TRC

Artikelnummer. 30373365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373365 10 g 10 Gramm
30385823 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE94559810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 27538-09-6
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Synonym 3(2H)-Furanone, 5-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-, 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Ethyl-5-methyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2-Methyl-4-hydroxy-5-ethylfuran-3-one, 2-Methyl-5-ethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2-methyl-5-ethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-5-ethyl-2-methyl-3(2H)-furanone, 5-Ethyl-2,3-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-3-furanone, 5-Ethyl-2-methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, HEMF, Homofuraneol, Homofuronol
IUPAC-Name 5-Ethyl-4-Hydroxy-2-Methylfuran-3-One
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C(C)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone (mixture of isomers)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
Formelmasse 142.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.