missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-Furanon, TRC

Artikelnummer. 30369615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30369615 25 g
30379191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30369615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91900525G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 698-10-2
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
Synonym 2,4-Dihydroxy-3-methyl-2-hexenoic Acid γ-Lactone, 3-Hydroxy-4-methyl-5-ethyl-2(5H)-furanone, Abhexone, Homosotolone, α-Hydroxy-β-methyl-δα,β-γ-hexenolactone, α-Hydroxy-β-methyl-γ-hexenolactone
SMILES O=C1C(O)=C(C)C(CC)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3
Formelmasse 142.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.