Learn More
5-Ethyl-2-methylpyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 18013410
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18013410 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18013410 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0553.070100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Ethyl-2-methylpyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Ethyl-2-picoline
CAS 104-90-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Ethyl-2-picoline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984, Nicotinic Acid Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(C)nc1
IUPAC-Name 5-Ethyl-2-Methylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Menge 100 mg
Formelmasse 121,0891 g/mol