missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(Ethoxycarbonyl)pentylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Ethoxycarbonyl)pentylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 312693-01-9 |
Dichte | 0.98 |
Summenformel | C8H15BrO2Zn |
Strukturformel | CH3CH2O2C(CH2)5ZnBr |
MDL-Nummer | MFCD00671979 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; May form a precipitate |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'