Learn More
Grant Instruments Ersatzadapter für Röhrchen mit 16 mm Außendurchmesser
Artikelnummer. 11451078
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DEN-1 und DEN-1B Densitometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11451078
Marke: Grant Instruments D16
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit DEN-1 und DEN-1B Densitometern
  • D16-Adapter
  • Für 16 mm-Röhrchen und Grant Instruments DEN-1 und DEN-1B Densitometer
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) DEN-1 und DEN-1B Densitometer
Durchmesser (metrisch) 16 mm