Learn More
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Pantoprazolsulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30052004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052004 25 mg 25 Milligramm
17983406 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052004 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0099.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Pantoprazolsulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pantoprazole Sulfone
CAS 127780-16-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pantoprazole Sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H15 F2 N3 O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Imp. A (EP), Pantoprazole USP Related Compound A, Pantoprazole USP RC A, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sulphone, Pantoprazole Related Compound A, Pantoprazole Sodium Impurity A, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity A, Pantoprazole Impurity A, Pantoprazole Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
SMILES COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC-Name 5-(Difluormethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 399.37
Menge 25 mg
Formelmasse 399,07 g/mol