Learn More
(5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7F5N2O4S.Na/c1-14-5(18-6(8)9)3(2-19(15,16)17)4(13-14)7(10,11)12;/h6H,2H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| Lösungstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 331.987 |