Learn More
5-(Di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-Triphenyl-1'H-1,4-Bipyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
11985951 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11985951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435160010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole
CAS 894086-00-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169.0°C to 173.0°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C32H35N4P
Menge 1 g
Synonym bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
InChI-Schlüssel PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
IUPAC-Name Ditert-butyl-[2-(1,3,5-triphenylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 506.62
PubChem CID 11547931
Formelmasse 506.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets