Learn More
5-Desbrom, 5-Chlorbrimonidin, TRC
Artikelnummer. 30457018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457018 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457018 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU70057025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Desbromo','5-Chloro Brimonidine
CAS 91147-46-5
Summenformel C11 H10 Cl N5
Menge 25 mg
Synonym 6-Quinoxalinamine','5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
InChI-Formel InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
SMILES Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13
IUPAC-Name 5-Chlor-N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)chinoxalin-6-amin
Molekulargewicht (g/mol) 247.6836
Formelmasse 247.0625