Learn More
5'-Deoxy-5-fluorcytidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7238583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17535545
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Molekulargewicht 245,21
Reinheit ≥ 94 %
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Mischbar mit Methanol, DMSO
Farbe Weiß bis fast weiß