Learn More
5-Deoxy-1,2,3-Triacetyl-5-Deoxy-Beta-D-ribose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Deoxy-1,2,3-triacetyl-5-deoxy-beta-D-ribose |
| CAS | 62211-93-2 |
| Summenformel | C11H16O7 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 5-Deoxy-beta-D-ribofuranose Triacetate; |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16O7/c1-5-9(16-6(2)12)10(17-7(3)13)11(15-5)18-8(4)14/h5,9-11H,1-4H3/t5-,9-,10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4R,5S)-4,5-Diacetyloxy-2-methyloxolan-3-yl] Acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.24 |
| Formelmasse | 260.0896 |