Learn More
5-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480168
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480168 25 g 25 Gramm
15470168 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53400.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 68274-97-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
5-Decyn-1-ol is used in the synthesis of multi-substituted cyclopropanes. It involved in manufacture of fine chemicals, having applications in electroplating and perfumery industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Decyn-1-ol wird bei der Synthese von mehrfach substituierten Cyclopropanen verwendet. Wir für die Herstellung von Feinchemikalien, mit Anwendungen in der Galvanik und Parfümerie verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68274-97-5
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00464353
InChI-Schlüssel RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-decyn-1-ol, 5-decyn-1-ol,
PubChem CID 109957
IUPAC-Name Dec-5-yn-1-ol
SMILES CCCCC#CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Decyn-1-ol
Dichte 0.861
Siedepunkt 238°C
Strukturformel CH3(CH2)3C≡C(CH2)4OH
Brechungsindex 1.461
Menge 25 g
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%