Learn More
5-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Decyn-1-ol is used in the synthesis of multi-substituted cyclopropanes. It involved in manufacture of fine chemicals, having applications in electroplating and perfumery industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Decyn-1-ol wird bei der Synthese von mehrfach substituierten Cyclopropanen verwendet. Wir für die Herstellung von Feinchemikalien, mit Anwendungen in der Galvanik und Parfümerie verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Decyn-1-ol |
| Dichte | 0.861 |
| Siedepunkt | 238°C |
| Strukturformel | CH3(CH2)3C≡C(CH2)4OH |
| Brechungsindex | 1.461 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 154.25 |
| Reinheit (%) | 97% |