Learn More
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15532313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15532313 1 g 1 Gramm
15542313 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15532313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450030010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 868696-42-8
Summenformel C5H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
InChI-Schlüssel OHSZRALIDGBNES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-oxadiazol-3-amine, 5-cyclopropyl
PubChem CID 51072255
IUPAC-Name 5-Cyclopropyl-1,2,4-Oxadiazol-3-Amin
SMILES C1CC1C2=NC(=NO2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke