Learn More
5-Cyanthiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369385 1 g 1 Gramm
11379385 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18523.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 305832-67-1 | Molecular Formula: C5H4BNO2S | Molecular Weight: 152.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 305832-67-1
Summenformel C5H4BNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 152.96
MDL-Nummer MFCD02094029
InChI-Schlüssel ZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyanothiophene-2-boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl-2-boronic acid, 5-boronothiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienyl boronic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienylboronic acid, boronic acid, 5-cyano-2-thienyl, 5-cyanothiophen-2-boronic acid, acmc-1ctts
PubChem CID 4198743
IUPAC-Name (5-Cyanthiophen-2-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 1 g
Formelmasse 152.97
Reinheit (%) 98%