Learn More
5-Cyanpyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032312
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
53234-55-2
C7H4N2O2
148.12
MFCD09152775
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
5-cyanopicolinic acid, 5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-cyano, 5-cyano-2-pyridincarboxylic acid, 5-cyanopicolinicacid, 5-cyano-picolinic acid, pubchem16740, acmc-1cubt, 5-cyano-2-picolinic acid, 5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
12400734
5-Cyanpyridin-2-Carbonsäure
OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N
53234-55-2
C7H4N2O2
148.12
MFCD09152775
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
5-cyanopicolinic acid, 5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-cyano, 5-cyano-2-pyridincarboxylic acid, 5-cyanopicolinicacid, 5-cyano-picolinic acid, pubchem16740, acmc-1cubt, 5-cyano-2-picolinic acid, 5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
12400734
5-Cyanpyridin-2-Carbonsäure
OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 212°C to 214°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 148.1
Reinheit (%) 95%