Learn More
5-Cyanophthalid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050061 25 mg 25 Milligramm
30049903 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050061 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0242.230025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Cyanphthalid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Cyanophthalide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H5 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
InChI-Formel InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
SMILES O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
IUPAC-Name 1-Oxo-3H-2-benzofuran-5-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 159.14
Menge 25 mg
Formelmasse 159,032 g/mol