Learn More
5-Cyan-4-phenyl-2-(2-pyridyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405028
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405028 1 g 1 Gramm
15415028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15405028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58824.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1858250-53-9
Summenformel C15H9N3S
Molekulargewicht (g/mol) 263.318
MDL-Nummer MFCD22683016
InChI-Schlüssel UPVXOHSZQQAWEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole
PubChem CID 98000537
IUPAC-Name 4-Phenyl-2-Pyridin-2-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=N3)C#N
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-4-phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 263.32
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.