Learn More
5-Cyan-3-(3-oxocyclopentyl)-indol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450419
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450419 250 mg 250 Milligramm
15440419 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63625.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 675831-64-8
Summenformel C14H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 224.263
InChI-Schlüssel PCCIEBVCPXEIFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-oxocyclopentyl-1h-indole-5-carbonitrile, 3-3-oxocyclopentyl-5-cyano-1h-indole, 3-3-oxo-cyclopentyl-1h-indole-5-carbonitrile, 1h-indole-5-carbonitrile, 3-3-oxocyclopentyl
PubChem CID 22139459
IUPAC-Name 3-(3-Oxocyclopentyl)-1H-Indol-5-Carbonitril
SMILES C1CC(=O)CC1C2=CNC3=C2C=C(C=C3)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Cyano-3-(3-oxocyclopentyl)indole
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest