Learn More
5-Cyan-2-(4-methylphenyl)-4-phenylthiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Cyano-2-(4-methylphenyl)-4-phenylthiazole |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Formelmasse | 276.35 |
| Reinheit (%) | 97% |