Learn More
5-Chlorvaleronitril, TRC
Artikelnummer. 30356563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356563 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4241101G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleronitrile
CAS 6280-87-1
Summenformel C5H8ClN
Menge 1 g
Synonym 1-Chloro-4-cyanobutane, 4-Chloro-1-cyanobutane, 5-Chloropentanenitrile, NSC 6156, δ-Chlorovaleronitrile
InChI-Formel InChI=1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMILES ClCCCCC#N
IUPAC-Name 5-Chloropentanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 117.58
Formelmasse 117.03