Learn More
5-Chlorvaleronitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394584 50 g 50 Gramm
11384584 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394584 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01413.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6280-87-1
Summenformel C5H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 117.58
MDL-Nummer MFCD00001977
InChI-Schlüssel JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
IUPAC-Name 5-Chloropentanenitril
SMILES ClCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorovaleronitrile
Dichte 1.447
Siedepunkt 92°C to 93°C (10 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 50 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1742079
Formelmasse 117.58
Reinheit (%) 97%