Learn More
5-Chlorthiophen-2-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30050418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050418 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050418 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1081.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Chlorothiophen-2-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 24065-33-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H3 Cl O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776, Rivaroxaban Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)s1
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
Menge 25 mg
Formelmasse 161,9542 g/mol