Learn More
5-Chlorthiophen-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412228 5 g 5 Gramm
11422228 25 g 25 Gramm
11432228 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15209.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 24065-33-6 | C5H3ClO2S | 162.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24065-33-6
Summenformel C5H3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
MDL-Nummer MFCD00041426
InChI-Schlüssel QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
PubChem CID 95048
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Menge 5 g
Beilstein 118361
Formelmasse 162.6
Reinheit (%) 98%