Learn More
5-Chlorthiophen-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459867 5 g 5 Gramm
11449867 1 g 1 Gramm
11469867 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22833.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7283-96-7
Summenformel C5H3ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 146.59
MDL-Nummer MFCD00047090
InChI-Schlüssel VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES ClC1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Dichte 1.376
Siedepunkt 88°C to 90°C (9 mmHg)
Flammpunkt 97°C (208°F)
Brechungsindex 1.604
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 46.6
Reinheit (%) 97%