Learn More
5-Chlorthiophen-2-boronsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10031704 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10031704 5 g Glasflasche 5 Gramm
10017561 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10031704 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359010050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 162607-18-3 | C4H4BClO2S | 162.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162607-18-3
Summenformel C4H4BClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 162.39
MDL-Nummer MFCD00236030
InChI-Schlüssel JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorothiophene-2-boronic acid, 5-chloro-2-thienylboronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boronic acid, 5-chloro-2-thiopheneboronic acid, 5-chlorothiophen-2-boronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boranediol, 5-chlorothiphene 2-boronic acid, 5-chloro-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-thienyl, 5-chlorothiophene-2-boronicacid
PubChem CID 2734324
IUPAC-Name (5-Chlorthiophen-2-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Schmelzpunkt 136.0°C to 140.0°C
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 162.4
Reinheit (%) 97+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.