Learn More
5-(Chlorsulfonyl)salicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395349
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11395349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50374.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 17243-13-9 | C7H5ClO5S | 236.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17243-13-9
Summenformel C7H5ClO5S
Molekulargewicht (g/mol) 236.62
MDL-Nummer MFCD00052974
InChI-Schlüssel SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777240
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chlorosulfonyl)salicylic acid
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Synonym 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
IUPAC-Name 5-(Chlorsulfonyl)-2-hydroxybenzoesäure
Formelmasse 236.63
Reinheit (%) 97%