Learn More
5-Chlorsalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467996 100 g 100 Gramm
11447996 5 g 5 Gramm
11457996 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14069.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 635-93-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-93-8
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
MDL-Nummer MFCD00003331
InChI-Schlüssel FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy, 4-chloro-2-formylphenol, salicylaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, unii-4gcc8zkm3o, 5-chloro-salicylaldehyde, 4gcc8zkm3o, 5-chloro-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 12481
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Menge 100 g
Beilstein 636632
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 98%