Learn More
5-Chlorchinolin-8-ol, Mikromol™
Beschreibung
5-Chlorchinolin-8-ol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cloxiquine |
| CAS | 130-16-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cloxiquine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H6 Cl N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| IUPAC-Name | 5-Chlorchinolin-8-ol |
| Mehr anzeigen |