Learn More
5-Chloropyridin-3 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15403777 250 mg 250 Milligramm
11322919 1 g 1 Gramm
11332919 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15403777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27756.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872041-85-5
Summenformel C5H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.36
MDL-Nummer MFCD06798243
InChI-Schlüssel NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
PubChem CID 20111877
IUPAC-Name (5-Chlorpyridin-3-yl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 157.37
Reinheit (%) 95%