missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlorpyridin-3-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4391264
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
872041-85-5
C5H5BClNO2
157.36
MFCD06798243
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
20111877
(5-chloropyridin-3-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
872041-85-5
C5H5BClNO2
157.36
MFCD06798243
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
20111877
(5-chloropyridin-3-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 157.36
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'