Learn More
5-Chlorpyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424007 10 g 10 Gramm
15414007 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30923.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86873-60-1 | Molecular Formula: C6H4ClNO2 | Molecular Weight: 157.553 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86873-60-1
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.553
MDL-Nummer MFCD04114192
InChI-Schlüssel GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropicolinic acid, 5-chloro-2-picolinic acid, 5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-2-carboxypyridine, 2-carboxy-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, pubchem10379, 5-chloro-picolinic acid
PubChem CID 2762872
IUPAC-Name 5-Chlorpyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Menge 10 g
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 95%
RUO– Nur für Forschungszwecke