Learn More
5-Chloropent-1-in, TRC
Artikelnummer. 30353137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30353137 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37509525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloropent-1-yne
CAS 14267-92-6
Summenformel C5H7Cl
Menge 25 g
Synonym (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne
InChI-Formel InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
SMILES ClCCCC#C
IUPAC-Name 5-Chlorpent-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 102.56
Formelmasse 102.0236