Learn More
5-(Chlormethyl)-uracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465460
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465460 0.25 g 0.25 Gramm
11475460 1 g 1 Gramm
11485460 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465460 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044639.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3590-48-5 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3590-48-5
Summenformel C5H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.56
MDL-Nummer MFCD00218445
InChI-Schlüssel UCDUBKRXOPMNGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloromethyl, 5-chloromethyluracil, 5-chloromethyl uracil, acmc-1ady4, 5-chloromethyl-2,4-pyrimidinediol, 5-chloromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-chloromethyl uracil 250mg
PubChem CID 236125
SMILES ClCC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5- (Chloromethyl)uracil
Menge 0.25 g
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Formelmasse 160.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver