Learn More
5-(Chloromethyl)-3-Phenyl-1,2,4-Oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10152844
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10152844 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10216422 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152844 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01832EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1822-94-2
Summenformel C9H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.618
InChI-Schlüssel XMSYUUPMPGDIOE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 966714
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl, pubchem16349, aronis24545, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-phenyl
Formelmasse 194.62
Reinheit (%) 97%