Learn More
5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692495 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10692495 10 g 10 Gramm
10573022 250 mg 250 Milligramm
10141212 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692495 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD02742EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 57238-75-2
Summenformel C9H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 229.06
MDL-Nummer MFCD00119077
InChI-Schlüssel BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
PubChem CID 2735758
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 95%