Learn More
5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Menge | 250 mg |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Formelmasse | 229.07 |
| Reinheit (%) | 95% |