Learn More
5-(Chlormethyl)-2-Thien-2-ylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10401884
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10401884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10491694 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10401884 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66524CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 926921-78-0
Summenformel C9H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 210.68
MDL-Nummer MFCD09879950
InChI-Schlüssel HBGUDWOIHDHRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-5-chloromethyl pyrimidin-2-yl thiophene, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-ylpyrimidine
PubChem CID 24229732
IUPAC-Name 5-(Chlormethyl)-2-thiophen-2-ylpyrimidin
SMILES ClCC1=CN=C(N=C1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-2-thien-2-ylpyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 210.69
Reinheit (%) 97%