Learn More
5-(Chlormethyl)-2-Phenylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10424685
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10424685 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10424685 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66324DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidine
CAS 886531-63-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H9ClN2
MDL-Nummer MFCD09879948
Menge 1 g
Synonym 5-chloromethyl-2-phenylpyrimidine, 5-chloromethyl pyrimidin-2-yl benzene, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3-diazine, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl-9ci
InChI-Schlüssel VJINEZQXTOUKNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CCl
IUPAC-Name 5-(Chloromethyl)-2 -Phenylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 204.657
PubChem CID 24229726
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 97%