Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chlorindol, 98 %
Artikelnummer. 11410134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410134 1 g 1 Gramm
11420134 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410134 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A13592.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
5-Chlorindol wurde bei der Synthese von 5-Chlor-3-indol-N,N-dimethylglyoxalamid und 5-Chlor-N,N-dimethyltryptamin verwendet. Es kann bei der Synthese von Farbstoffen in Gegenwart von Biokatalysatoren verwendet werden. 5-Chlorindol kann mit 3-Chlorbenzaldehyd als Ausgangsreagenz synthetisiert werden.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Reduktionsmitteln und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17422-32-1
Summenformel C8H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 151.593
MDL-Nummer MFCD00005672
InChI-Schlüssel MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro, 5-chloro indole, 1h-indole, 5-chloro-9ci, 5-chloroindol, 5-chloro-indole, 3fue, zlchem 215, 5-chlor-1h-indole, indole, 5-chloro
PubChem CID 87110
IUPAC-Name 5-Chlor-1H-Indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloroindole
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 1 g
Beilstein 2651
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) 98%