Learn More
5-Chlorbenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10784292 1 g 1 Gramm
10361810 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784292 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01279DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 24603-63-2
Summenformel C7H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.564
InChI-Schlüssel WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
PubChem CID 3714169
IUPAC-Name 5-Chlor-1,2-benzoxazol-3-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 97%