Learn More
5-Chlorbenzo[b]thiophen-3-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333396 250 mg 250 Milligramm
11323396 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12836.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17266-30-7 | C10H7ClO2S | 226.674 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17266-30-7
Summenformel C10H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.674
MDL-Nummer MFCD00052308
InChI-Schlüssel QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC-Name 2-(5-Chlor-1-benzothiazol-3-yl)Essigsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 250 mg
Beilstein 1244795
Formelmasse 226.68
Reinheit (%) 97%