Learn More
5-Chloranthranilsäure, TRC
Artikelnummer. 30365112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365112 10 g 10 Gramm
30364869 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36440010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloroanthranilic Acid
CAS 635-21-2
Summenformel C7H6ClNO2
Menge 10 g
Synonym 2-Amino-5-chlorobenzoic Acid, 2-Carboxy-4-chloroaniline, 5-Chloro-2-aminobenzoic Acid, NSC 404157
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-5-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
Formelmasse 171.0087