Learn More
5-Chloro-N2-(2-Isopropoxy-5-Methyl-4-(Piperidin-4-yl)phenyl)-N4-(2-(Isopropylsulfonyl)phenyl)Pyrimidin-2,4-Diamin, TRC
Artikelnummer. 30133868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133868 25 mg 25 Milligramm
30004353 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36736525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1032900-25-6
Summenformel C28 H36 Cl N5 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 558.14
Synonym 2,4-Pyrimidinediamine, 5-chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-, 5-Chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-2,4-pyrimidinediamine, Ceritinib, LDK 378, Zykadia
IUPAC-Name 5-Chloro-2-N-(5-Methyl-4-Piperidin-4-yl-2-Propan-2-Yloxyphenyl)-4-N-(2-Propan-2-Ylsulfonylphenyl)Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES CC(C)Oc1cc(C2CCNCC2)c(C)cc1Nc3ncc(Cl)c(Nc4ccccc4S(=O)(=O)C(C)C)n3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceritinib
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H36ClN5O3S/c1-17(2)37-25-15-21(20-10-12-30-13-11-20)19(5)14-24(25)33-28-31-16-22(29)27(34-28)32-23-8-6-7-9-26(23)38(35,36)18(3)4/h6-9,14-18,20,30H,10-13H2,1-5H3,(H2,31,32,33,34)
Formelmasse 557.2227
Reinheit (%) >95%