Learn More
5-Chlor-6-Nitroisoindolin-1,3 -Dion,≥95 %, Maybridge
Artikelnummer. 10486672
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10486672 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10476672 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486672 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00400EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6015-57-2
Summenformel C8H3ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.572
MDL-Nummer MFCD00052331
InChI-Schlüssel ADLVDYMTBOSDFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-nitrophthalimide, 5-chloro-6-nitroisoindoline-1,3-dione, 5-chloro-6-nitro-2h-isoindole-1,3-dione, acmc-1b2sd, 5-chloro-6-nitroindoline-1,3-dione, 5-chloro-6-nitro-isoindole-1,3-dione, 6-chloro-5-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,5-chloro-6-nitro, 6-chloro-5-nitro-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-chloro-6-nitro
PubChem CID 2801129
IUPAC-Name 5-Chlor-6-nitroisoindol-1,3-dion
SMILES C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-6-nitroisoindoline-1, 3-dione
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 226.57
Reinheit (%) 95%