Learn More
5-Chlor-4-nitrothiophen-2-sulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421890 1 g 1 Gramm
11431890 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421890 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11779.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 58457-24-2 | C4HCl2NO4S2 | 262.075 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58457-24-2
Summenformel C4HCl2NO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 262.075
MDL-Nummer MFCD00067978
InChI-Schlüssel SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
PubChem CID 2735783
IUPAC-Name 5-Chlor-4-Nitrothiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 262.09
Reinheit (%) 98%