Learn More
5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline |
| CAS | 7149-80-6 |
| Schmelzpunkt | 159°C to 163°C |
| Summenformel | C7H7ClN2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00034066 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 5-chloro-4-methyl-2-nitro-phenylamine, benzenamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitro, 5-chloro-4-methyl-2-nitrophenylamine, 5-chloro-4-methyl-2-nitroaniline, acmc-209oix, 4-amino-2-chloro-5-nitrotoluene, zerenex e/9102011, 5-chloro-4-methyl-2-nitro-aniline, 5-chloro-2-nitro-p-toluidine, benzenamine,5-chloro-4-methyl-2-nitro |
| InChI-Schlüssel | BBWHBSDZHSQECL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 5-Chlor-4-Methyl-2-Nitroanilin |
| Mehr anzeigen |